Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3639-1G PC3639-5G
APOSPC3639-1GEA 179 EUR
APOSPC3639-1G APOSPC3639-5G
Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate 97%
Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate
Formula: C₆H₉F₃O₃
Pto. Ebullición: 85 °C (150 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258952
Núm. CAS: 107018-39-3