2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-2-methylprop-1-ene
PC3645-1G PC3645-5G
APOSPC3645-1GEA 239 EUR
APOSPC3645-1G APOSPC3645-5G
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
2-Fluoro-4-(2-methylallyl)bromobenzene
Formula: C₁₀H₁₀BrF
MW: 229.089 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09801086
Núm. CAS: 951888-47-4