(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[(1R)-1-Aminoethyl]benzotrifluoride, (R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine, (R)-α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
PC3647-1G PC3647-250MG
APOSPC3647-1GEA 310 EUR
APOSPC3647-1G APOSPC3647-250MG
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1R)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Pto. Ebullición: 76 °C (20 mm Hg)
Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06761837
Núm. CAS: 578027-35-7