4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3662-10MG PC3662-25MG
APOSPC3662-10MGEA 126 EUR
APOSPC3662-10MG APOSPC3662-25MG
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose 98%
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose
Formula: C₆H₁₀F₂O₄
Pto. de fusión: 169…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461578
Núm. CAS: 238403-53-7