7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3668-250MG PC3668-1G PC3668-5G
APOSPC3668-250MGEA 34.8 EUR
APOSPC3668-250MG APOSPC3668-1G APOSPC3668-5G
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Formula: C₈H₄BrFO
Pto. de fusión: 35…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09056781
Núm. CAS: 253429-31-1