Nonafluorobutanesulphonic acid hydrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Perfluorobutanesulphonic acid hydrate
PC3681-25G
PC3681-5G
APOSPC3681-25GEA
317
EUR
APOSPC3681-25G
APOSPC3681-5G
Nonafluorobutanesulphonic acid hydrate 95%
Nonafluorobutanesulphonic acid hydrate
Formula:
C₄HF₉O₃S·H₂O MW: 318,115 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03410279 Núm. CAS: 1185303-26-7 UN: 3261 ADR: 8,II |