2,3-Dichloro-4-fluoronitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dichloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
PC3682-1G PC3682-25G PC3682-5G
APOSPC3682-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3682-1G APOSPC3682-25G APOSPC3682-5G
2,3-Dichloro-4-fluoronitrobenzene 97%
2,3-Dichloro-4-fluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09763598
Núm. CAS: 36556-51-1