2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxyaniline
PC3691-1G PC3691-250MG PC3691-5G
APOSPC3691-1GEA 151 EUR
APOSPC3691-1G APOSPC3691-250MG APOSPC3691-5G
2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
Formula: C₆H₅BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11101429
Núm. CAS: 1016234-89-1