2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3705-1G PC3705-250MG
APOSPC3705-1GEA 308 EUR
APOSPC3705-1G APOSPC3705-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
MW: 273.507 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11101430
Núm. CAS: 1065076-31-4
UN: 3261
ADR: 8 III