3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3S,4S,5R,6R)-4-Fluoro-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,5-triol
PC3739C-100MG PC3739C-25MG
APOSPC3739C-100MGEA 693 EUR
APOSPC3739C-100MG APOSPC3739C-25MG
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose 98%
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose
Formula: C₆H₁₁FO₅
MW: 182,147 g/mol
Pto. de fusión: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063302
Núm. CAS: 7226-70-2