6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3739E-100MG PC3739E-25MG
APOSPC3739E-100MGEA 1780 EUR
APOSPC3739E-100MG APOSPC3739E-25MG
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose 97%
6-Deoxy-6-fluoro-D-glucopyranose
Formula: C₆H₁₁FO₅
MW: 182,147 g/mol
Pto. de fusión: 120…126 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00064096
Núm. CAS: 34168-77-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III