2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Carboxy-2-(4-fluorophenyl)-1H-benzimidazole
PC3747-1G PC3747-250MG
APOSPC3747-1GEA 82.8 EUR
APOSPC3747-1G APOSPC3747-250MG
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉FN₂O₂
MW: 256,232 g/mol
Pto. de fusión: 304…307 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10007771
Núm. CAS: 850705-30-5