2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3785-5G
APOSPC3785-5GEA 87 EUR
APOSPC3785-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
MW: 204,04 g/mol
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042843
Núm. CAS: 1065076-39-2