Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl nonaflate, Methyl perfluorobutane-1-sulphonate, Methyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
PC3785J-1G PC3785J-5G
APOSPC3785J-1GEA 120 EUR
APOSPC3785J-1G APOSPC3785J-5G
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Formula: C₅H₃F₉O₃S
MW: 314,126 g/mol
Pto. Ebullición: 155…156 °C
Densidad: 1,688 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00210080
Núm. CAS: 6401-03-2
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II