Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC37862-1G PC37862-250MG
APOSPC37862-1GEA 94.4 EUR
APOSPC37862-1G APOSPC37862-250MG
Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₈F₃N₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32200424
Núm. CAS: 2407339-51-7