Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC37864-1G PC37864-250MG
APOSPC37864-1GEA 94.4 EUR
APOSPC37864-1G APOSPC37864-250MG
Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₈F₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32200426
Núm. CAS: 1555847-50-1