Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC37865-1G PC37865-250MG
APOSPC37865-1GEA 522 EUR
APOSPC37865-1G APOSPC37865-250MG
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₈F₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32200427
Núm. CAS: 2407339-54-0