3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC37866-1G PC37866-250MG PC37866-5G
APOSPC37866-1GEA 575 EUR
APOSPC37866-1G APOSPC37866-250MG APOSPC37866-5G
3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₃FO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28785980
Núm. CAS: 1803718-50-4
UN: 3261
ADR: 8,III