3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC37867-1G PC37867-250MG PC37867-5G
APOSPC37867-1GEA 85.7 EUR
APOSPC37867-1G APOSPC37867-250MG APOSPC37867-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
Formula: C₇H₃BrClF₃O₃S
MW: 339,514 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026153
Núm. CAS: 883146-06-3
UN: 3265
ADR: 8,III