2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC37869-1G PC37869-250MG PC37869-5G
APOSPC37869-1GEA 1150 EUR
APOSPC37869-1G APOSPC37869-250MG APOSPC37869-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₃FO₂S
MW: 263,501 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20233369
Núm. CAS: 1349718-19-9
UN: 3261
ADR: 8,III