2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC37870-1G
PC37870-250MG
PC37870-5G
APOSPC37870-1GEA
140
EUR
APOSPC37870-1G
APOSPC37870-250MG
APOSPC37870-5G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula:
C₆H₂Cl₃FO₂S MW: 263.501 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16817657 Núm. CAS: 88972-04-7 UN: 3261 ADR: 8 III |