2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC37871-1G PC37871-250MG PC37871-5G
APOSPC37871-1GEA 575 EUR
APOSPC37871-1G APOSPC37871-250MG APOSPC37871-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₃F₅O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32219446
Núm. CAS: 2383766-24-1