3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC3822G-1G PC3822G-5G
APOSPC3822G-1GEA 125 EUR
APOSPC3822G-1G APOSPC3822G-5G
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime 97%
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime
Formula: C₈H₉FN₂O
MW: 168.168 g/mol
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461808
Núm. CAS: 238742-80-8