5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluoro-2-isocyanatotoluene, 4-Fluoro-2-isocyanato-1-methylbenzene
PC3823T-10G PC3823T-1G PC3823T-5G
APOSPC3823T-10GEA 663 EUR
APOSPC3823T-10G APOSPC3823T-1G APOSPC3823T-5G
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151,138 g/mol
Pto. Ebullición: 186 °C
Densidad: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037072
Núm. CAS: 67191-93-9
EINECS: 266-602-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III