3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Fluoro-4-(methylsulphanyl)benzamide, 4-Carbamoyl-2-fluorothioanisole
PC3829-1G
PC3829-250MG
APOSPC3829-1GEA
621
EUR
APOSPC3829-1G
APOSPC3829-250MG
3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide 97%
3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide
Formula:
C₈H₈FNOS MW: 185,219 g/mol Pto. de fusión: 170…173 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673179 Núm. CAS: 238742-81-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...