2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(4-Fluorophenyl)pyrimidin-2-amine
PC3864-1G PC3864-250MG
APOSPC3864-1GEA 203 EUR
APOSPC3864-1G APOSPC3864-250MG
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
Formula: C₁₀H₈FN₃
MW: 189,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407836
Núm. CAS: 85979-49-3