[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium triflate
PC3895-1G PC3895-5G
APOSPC3895-1GEA 183 EUR
APOSPC3895-1G APOSPC3895-5G
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formula: C₂₂H₂₃S·CF₃O₃S
Pto. de fusión: 114…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683575
Núm. CAS: 145612-66-4