(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2S)-2-(Trifluoromethyl)oxirane, (2S)-3,3,3-Trifluoro-1,2-epoxypropane, (S)-TFPO
PC3905-1G PC3905-250MG
APOSPC3905-1GEA 306 EUR
APOSPC3905-1G APOSPC3905-250MG
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Formula: C₃H₃F₃O
MW: 112,051 g/mol
Pto. Ebullición: 25…32 °C
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –26 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04128982
Núm. CAS: 130025-34-2
UN: 1993
ADR: 3,I