2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3930-10G PC3930-1G
APOSPC3930-10GEA 621 EUR
APOSPC3930-10G APOSPC3930-1G
2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Formula: C₇HClF₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094231
Núm. CAS: 173589-92-9
UN: 1760
ADR: 8,III