7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3933-1G PC3933-250MG
APOSPC3933-1GEA 578 EUR
APOSPC3933-1G APOSPC3933-250MG
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formula: C₁₇H₁₁F₃O₃
MW: 320,263 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01564466
Núm. CAS: 220001-53-6