6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC39455-1G PC39455-5G PC39455-25G
APOSPC39455-1GEA 85.7 EUR
APOSPC39455-1G APOSPC39455-5G APOSPC39455-25G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂BrF₃O
MW: 238,989 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527216
Núm. CAS: 372519-10-3