trans-4,4'-Difluorochalcone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC3949-100G PC3949-25G PC3949-5G PC3949-50G
APOSPC3949-100GEA 242 EUR
APOSPC3949-100G APOSPC3949-25G APOSPC3949-5G APOSPC3949-50G
trans-4,4'-Difluorochalcone 98%
trans-4,4'-Difluorochalcone
Formula: C₁₅H₁₀F₂O
Pto. de fusión: 117…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219906
Núm. CAS: 102692-35-3