tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC3992-1G PC3992-5G
APOSPC3992-1GEA 0 EUR
APOSPC3992-1G APOSPC3992-5G
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formula: C₂₅H₂₅F₃O₆S₂
Pto. de fusión: 106…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683567
Núm. CAS: 180801-55-2
UN: 1759
ADR: 8,III