2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400006-1G PC400006-250MG PC400006-5G
APOSPC400006-1GEA 42.2 EUR
APOSPC400006-1G APOSPC400006-250MG APOSPC400006-5G
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD26407501
Núm. CAS: 1820620-31-2