6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxyaniline
PC400012-1G PC400012-250MG
APOSPC400012-1GEA 609 EUR
APOSPC400012-1G APOSPC400012-250MG
6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol 95%
6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol
Formula: C₆H₅BrFNO
MW: 206,012 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26407502
Núm. CAS: 1807234-85-0