5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]-2-fluorobenzaldehyde
PC400031-1G
PC400031-5G
APOSPC400031-1GEA
75.4
EUR
APOSPC400031-1G
APOSPC400031-5G
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Formula:
C₁₃H₁₉FO₂Si MW: 254,373 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD17676576 Núm. CAS: 113984-67-1 |