7-Fluoro-2,3-dihydro-2,2-dimethylchromen-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400032-1G PC400032-250MG
APOSPC400032-1GEA 140 EUR
APOSPC400032-1G APOSPC400032-250MG
7-Fluoro-2,3-dihydro-2,2-dimethylchromen-4-one
7-Fluoro-2,3-dihydro-2,2-dimethylchromen-4-one
Formula: C₁₁H₁₁FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527098
Núm. CAS: 111477-98-6