Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 6-fluoro-4-((4-methoxybenzyl)amino)nicotinate
PC400033-1G PC400033-250MG
APOSPC400033-1GEA 569 EUR
APOSPC400033-1G APOSPC400033-250MG
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₅FN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31536748
Núm. CAS: 2187435-47-6