Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400034-1G PC400034-250MG
APOSPC400034-1GEA 881 EUR
APOSPC400034-1G APOSPC400034-250MG
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₁FN₂O₂
MW: 198,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31536749
Núm. CAS: 2187435-18-1