Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400035-1G PC400035-250MG
APOSPC400035-1GEA 644 EUR
APOSPC400035-1G APOSPC400035-250MG
Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Methyl 6-fluoro-4-(isopropylamino)pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₃FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31536750
Núm. CAS: 2187434-95-1