(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400037-100MG PC400037-250MG
APOSPC400037-100MGEA 0 EUR
APOSPC400037-100MG APOSPC400037-250MG
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₇H₆BrF₂N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561224
Núm. CAS: 2231675-44-6