tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC400038-100MG PC400038-250MG
APOSPC400038-100MGEA 200 EUR
APOSPC400038-100MG APOSPC400038-250MG
tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
tert-Butyl 2-bromo-3,4-difluorobenzylcarbamate
Formula: C₁₂H₁₄BrF₂NO₂
MW: 322,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31695385
Núm. CAS: 2231675-56-0
UN: 1759
ADR: 8,III