1-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC400041-250MG PC400041-1G
APOSPC400041-250MGEA 163 EUR
APOSPC400041-250MG APOSPC400041-1G
1-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
1-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Formula: C₈H₄Br₂ClF
MW: 314,377 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561227
Núm. CAS: 1862532-60-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III