2-(2,2-Dibromovinyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC400042-250MG PC400042-1G
APOSPC400042-250MGEA 185 EUR
APOSPC400042-250MG APOSPC400042-1G
2-(2,2-Dibromovinyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
2-(2,2-Dibromovinyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
Formula: C₈H₄Br₂ClF
MW: 314,377 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561228
Núm. CAS: 1468662-00-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III