(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-3,4-difluorobenzyl alcohol
PC400044-250MG PC400044-1G
APOSPC400044-250MGEA 72.5 EUR
APOSPC400044-250MG APOSPC400044-1G
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol 95%
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol
Formula: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28657913
Núm. CAS: 1578156-19-0