3-Ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC400046-1G
PC400046-250MG
APOSPC400046-1GEA
200
EUR
APOSPC400046-1G
APOSPC400046-250MG
3-Ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
3-Ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Formula:
C₉H₉FO₂ MW: 168,165 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24678362 Núm. CAS: 1204176-29-3 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)