6-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400048-250MG PC400048-1G
APOSPC400048-250MGEA 65.4 EUR
APOSPC400048-250MG APOSPC400048-1G
6-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
6-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₈H₅FN₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09041760
Núm. CAS: 69661-42-3