1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400097-100MG PC400097-250MG
APOSPC400097-100MGEA 183 EUR
APOSPC400097-100MG APOSPC400097-250MG
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29040610
Núm. CAS: 1935574-78-9