1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC400099-1G PC400099-250MG
APOSPC400099-1GEA 560 EUR
APOSPC400099-1G APOSPC400099-250MG
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula: C₇H₂ClF₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18254428
Núm. CAS: 1245915-43-8