5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-6-(difluoromethoxy)nicotinonitrile
PC400105-100MG PC400105-250MG
APOSPC400105-100MGEA 179 EUR
APOSPC400105-100MG APOSPC400105-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formula: C₇H₃BrF₂N₂O
MW: 249,012 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28734727
Núm. CAS: 1805591-98-3